Merck
JWPH3249CE1F
J & W Pharmlab LLC
2-Chloromethyl-1-phenyl-1H-benzoimidazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(chloromethyl)-1-phenyl-1H-benzimidazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H11ClN2.ClH/c15-10-14-16-12-8-4-5-9-13(12)17(14)11-6-2-1-3-7-11;/h1-9H,10H2;1H
InChI Key
MAAHGMPGADCLLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Green Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0016S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/30R0016S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)