Merck
JWPH3249CDAE
J & W Pharmlab LLC
1-Ethyl-azetidin-3-ylamine tosylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.37
MDL番号:
Iupac Name
1-ethylazetidin-3-amine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C5H12N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-7-3-5(6)4-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
WHQZHLUXJSMCLG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0065T
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/25R0065T