Merck
JWPH3249CC55
J & W Pharmlab LLC
1-Amino-cyclobutanecarbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.59
MDL番号:
Iupac Name
1-aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-4-5(7)2-1-3-5;/h1-3,7H2;1H
InChI Key
YMJJHWPAULQWGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)