Merck
JWPH3249CC1C
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-3-ethyl-phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3-ethylphenol
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-2-6-4-3-5-7(10)8(6)9/h3-5,10H,2,9H2,1H3
InChI Key
LVIDDVVDZXNNRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1223
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1223