Merck
JWPH3249CBCA
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-benzofuran-7-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.63
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7;/h1-3H,4-5,9H2;1H
InChI Key
OCOWBOSIWANYDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)