Merck
JWPH3249CBA8
J & W Pharmlab LLC
(R)-1-Methoxymethyl-propylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.62
MDL番号:
Iupac Name
(R)-1-methoxybutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-3-5(6)4-7-2;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI Key
VUBZWLXCCORIPY-NUBCRITNSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1094S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1094S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)