Merck
JWPH3249CB04
J & W Pharmlab LLC
4-Morpholin-4-ylmethyl-benzylamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.21
MDL番号:
Iupac Name
(4-(morpholinomethyl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O.2ClH/c13-9-11-1-3-12(4-2-11)10-14-5-7-15-8-6-14;;/h1-4H,5-10,13H2;2*1H
InChI Key
ORRTVNLGJAEORQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0898S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0898S