Merck
JWPH3249C89D
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-N-cyclopentyl-acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-cyclopentylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-5-7(10)9-6-3-1-2-4-6;/h6H,1-5,8H2,(H,9,10);1H
InChI Key
KPLHAJPRECQCRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0230S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0230S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)