Merck
JWPH3249C879
J & W Pharmlab LLC
5-Phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl-methylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.65
MDL番号:
Iupac Name
(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O.ClH/c10-6-8-11-12-9(13-8)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,10H2;1H
InChI Key
MFFARWJMWVFLIW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0195S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0195S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)