Merck
JWPH3249C58A
J & W Pharmlab LLC
4-Dimethylamino-benzamidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.14
MDL番号:
Iupac Name
4-(dimethylamino)benzenecarboximidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.2ClH/c1-12(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11;;/h3-6H,1-2H3,(H3,10,11);2*1H
InChI Key
QVWJLPLJSLCQMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0025S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0025S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)