Merck
JWPH3249C48D
J & W Pharmlab LLC
3-Ethyl-4-formyl-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
3-ethyl-4-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-2-9-5-8(6-11)3-4-10(9)7-12/h3-5,7H,2H2,1H3
InChI Key
JEYCHKIOSFTPQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353