Merck
JWPH3249C445
J & W Pharmlab LLC
3-Chloro-tetrahydro-pyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.56
MDL番号:
Iupac Name
3-chlorotetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C5H7ClO2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h4H,1-3H2
InChI Key
GUHAJPZAYADBSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0259
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)