Merck
JWPH3249C381
J & W Pharmlab LLC
2-Cyclopropyl-propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H12O/c1-6(2,7)5-3-4-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
ITQVACMQJLOIDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0848
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0848