Merck
JWPH3249C2C7
J & W Pharmlab LLC
2-Trimethylsilanyl-propionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(trimethylsilyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H13NSi/c1-6(5-7)8(2,3)4/h6H,1-4H3
InChI Key
WISPPBDNOQXVLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0517
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0517