Merck
JWPH3249C2BE
J & W Pharmlab LLC
Methyl 2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methyl-propionate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-4(9,3(10)11-2)5(6,7)8;/h9H2,1-2H3;1H
InChI Key
YCFVWFPXOOLBJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0497S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0497S