Merck
JWPH3249C2AC
J & W Pharmlab LLC
(R)-2-Methoxy-2-naphthalen-1-yl-propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
Iupac Name
(2R)-2-methoxy-2-(1-naphthyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O3/c1-14(17-2,13(15)16)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t14-/m1/s1
InChI Key
YVWMPILNFZOQSZ-CQSZACIVSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0468
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0468