Merck
JWPH3249C154
J & W Pharmlab LLC
4-Iodo-2,2-dimethyl-tetrahydro-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.08
MDL番号:
Iupac Name
4-iodo-2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C7H13IO/c1-7(2)5-6(8)3-4-9-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
CTPMPYIKWARWDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0255
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0255