Merck
JWPH3249C0DB
J & W Pharmlab LLC
4-Bromomethyl-isophthalic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.11
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 4-(bromomethyl)isophthalate
Inchi Code
1S/C11H11BrO4/c1-15-10(13)7-3-4-8(6-12)9(5-7)11(14)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
ANRZBUXUDASAAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0082
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0082
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)