Merck
ELGH9602CBC7
Exelgen Discovery Ltd.
(4-morpholin-4-yl-3-nitrophenyl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.7
MDL番号:
Iupac Name
[4-(4-morpholinyl)-3-nitrophenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O4.ClH/c14-8-9-1-2-10(11(7-9)13(15)16)12-3-5-17-6-4-12;/h1-2,7,14H,3-6,8H2;1H
InChI Key
MVFDEIKLDGYHRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)