Merck
ELGH9602CB83
Exelgen Discovery Ltd.
7-hydroxy-4-oxo-8-propyl-4H-chromene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.24
MDL番号:
Iupac Name
7-hydroxy-4-oxo-8-propyl-4H-chromene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H12O5/c1-2-3-7-9(14)5-4-8-10(15)6-11(13(16)17)18-12(7)8/h4-6,14H,2-3H2,1H3,(H,16,17)
InChI Key
NMDHZMHZYAXOFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)