Merck
ENAH99BD7BFE
Enamine
4-methylbicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
mp
61-63
Iupac Name
4-methylbicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-7-2-3-8(4-7,5-7)6(9)10/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PZLUGBKGKCVUOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7640676
Melting Point
61-63
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7640676