Merck
ENAH9926C5B0
Enamine
tert-butyl 2-(2-cyano-4-iodo-3-methyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-cyano-4-iodo-3-methyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H15IN2O2/c1-8-9(13)6-15(10(8)5-14)7-11(16)17-12(2,3)4/h6H,7H2,1-4H3
InChI Key
DFHUSAKSMHDPLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44826018
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44826018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)