Merck
ENAH98EFD854
Enamine
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO3/c8-3-1-6(16-7(10,11)12)5(13(14)15)2-4(3)9/h1-2H
InChI Key
DKKNBJOLGKBVCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355832
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)