Merck
ENAH97EDE935
Enamine
1-(4-methylphenyl)piperidin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.26
MDL番号:
mp
25-29
Iupac Name
1-(4-methylphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI Key
JWWPZSUQVZPAHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2696086
Melting Point
25-29
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2696086