Merck
ENAH97EDDE8D
Enamine
1,2,3,4,5-pentachlorocyclopenta-1,3-diene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.33
MDL番号:
mp
1.5-2
Iupac Name
1,2,3,4,5-pentachloro-1,3-cyclopentadiene
Inchi Code
1S/C5HCl5/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8/h1H
InChI Key
SPEJYXWMSKCTFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4256058
Melting Point
1.5-2
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4256058
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)