Merck
ENAH97EDDC1B
Enamine
8-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.27
MDL番号:
mp
168-170
Iupac Name
8-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H12N2O/c1-11-6-5-9-17-13(10-18)14(16-15(11)17)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
InChI Key
UHSALGGPQFYDCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5550172
Melting Point
168-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5550172