Merck
ENAH97EDD9AC
Enamine
1-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.21
MDL番号:
mp
46-47
Iupac Name
1-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NOS/c1-4-6(5(2)8)9-3-7-4/h3,5,8H,1-2H3
InChI Key
NKLZSLYZLRJWOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232082
Melting Point
46-47
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232082