Merck
ENAH97EDD98F
Enamine
2,2-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.65
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethylpent-4-yn-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-4-5-7(2,3)6-8;/h1H,5-6,8H2,2-3H3;1H
InChI Key
AUIPSVJZCFODCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1218189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1218189