Merck
ENAH97BFAB9E
Enamine
1-(2-ethenylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-vinylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-8-5-4-6-9(8)7(2)10/h3,8H,1,4-6H2,2H3
InChI Key
FZUYNYZHQBWLBA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110635
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)