Merck
ENAH97BED9DA
Enamine
tert-butyl N-[2-(2-ethynylphenyl)ethyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl hydrogen (2-ethynylphenethyl)carbonimidate
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-5-12-8-6-7-9-13(12)10-11-16-14(17)18-15(2,3)4/h1,6-9H,10-11H2,2-4H3,(H,16,17)
InChI Key
HJIXYPKVPDLODM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12713176