Merck
ENAH97BECD0E
Enamine
3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6IN3/c1-8-4(6)2-3(5)7-8/h2H,6H2,1H3
InChI Key
KBXCTPDTEZOBTQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25382332
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)