Merck
ENAH97BE73A3
Enamine
3-aminobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
Iupac Name
3-aminobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H,8H2
InChI Key
SIXYIEWSUKAOEN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263597