Merck
ENAH97BD1529
Enamine
6-bromo-2-methoxy-1-nitronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.09
MDL番号:
mp
152-153
Iupac Name
6-bromo-2-methoxy-1-nitronaphthalene
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-16-10-5-2-7-6-8(12)3-4-9(7)11(10)13(14)15/h2-6H,1H3
InChI Key
VQUIAHIZENASND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7416255
Melting Point
152-153
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7416255