Merck
ENAH97BD060B
Enamine
4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.62
MDL番号:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO2.ClH/c8-7(9,10)6(5(12)13)1-3-11-4-2-6;/h11H,1-4H2,(H,12,13);1H
InChI Key
JQUIGFFYASTHLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412636
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412636