Merck
ENAH97A26A34
Enamine
[1-(propan-2-yl)azetidin-3-yl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.22
MDL番号:
Iupac Name
(1-isopropyl-3-azetidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-6(2)9-4-7(3-8)5-9/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3
InChI Key
GJVBDCHBAIYRHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2955259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)