Merck
ENAH97A23947
Enamine
(4R)-3-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.23
MDL番号:
Iupac Name
(4R)-3-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO4S/c1-2-12-7(11)8-4-13-3-5(8)6(9)10/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI Key
XBJWOGLKABXFJE-YFKPBYRVSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-881275
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)