Merck
ENAH97A18709
Enamine
2-chloro-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.04
MDL番号:
Iupac Name
chloro(2-chlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
InChI Key
ZHNSTEQFVQPSMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1238471
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1238471