Merck
ENAH97A1849E
Enamine
1-bromo-3-isocyanatopropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-3-isocyanatopropane
Inchi Code
1S/C4H6BrNO/c5-2-1-3-6-4-7/h1-3H2
InChI Key
KMDXMJQBNOVBNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271421
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271421