Merck
ENAH97A17DCC
Enamine
4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.3
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C12H21NO2/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-13-7-1-2-8-13/h12H,1-10H2
InChI Key
VCXKJKKZOOBWDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2012318
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2012318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)