Merck
ENAH97A17D7D
Enamine
methyl 4-(pyrimidin-2-yloxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-3-5-10(6-4-9)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3
InChI Key
QPLXGVPDVXGPLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073