Merck
ENAH961D2CC3
Enamine
3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.12
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-6-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c10-4-1-2-5-6(3-4)14-8(7(5)11)9(12)13/h1-3H,11H2,(H,12,13)
InChI Key
ZJNYXZSJRIHLMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186713
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)