Merck
ENAH961D2183
Enamine
2-{[(benzyloxy)carbonyl](methyl)amino}-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
297.38
Iupac Name
N-((benzyloxy)carbonyl)-N-methylmethionine
Inchi Code
1S/C14H19NO4S/c1-15(12(13(16)17)8-9-20-2)14(18)19-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
HNWJQCZQSBTJFY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7158290