Merck
ENAH961CF8B8
Enamine
tert-butyl 2-(6-aminopyridin-3-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
Iupac Name
tert-butyl 2-(6-aminopyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)6-8-4-5-9(12)13-7-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3,(H2,12,13)
InChI Key
YAYFFJWGNFUKOP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27730136