Merck
ENAH961CEA91
Enamine
4,5-dichloro-2-methoxybenzene-1-thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.1
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-methoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C7H6Cl2OS/c1-10-6-2-4(8)5(9)3-7(6)11/h2-3,11H,1H3
InChI Key
SIHBZGDPPHISQI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27689344
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27689344