Merck
ENAH961CE9CA
Enamine
4,6-difluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.14
MDL番号:
Iupac Name
4,6-difluoropyridine-3-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H2F3NO2S/c6-3-1-5(7)9-2-4(3)12(8,10)11/h1-2H
InChI Key
PGINWJYPERXIHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678818
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678818
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)