Merck
ENAH961CE5C8
Enamine
3-cyclopentyl-N,N-dimethyl-1,2-oxazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopentyl-N,N-dimethylisoxazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-13(2)11(14)10-7-9(12-15-10)8-5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
QYOQNADAZVRFOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7530833
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7530833