Merck
ENAH961CE5B8
Enamine
1,3-diethyl-3-nitrosothiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.23
MDL番号:
Iupac Name
1-ethyl-1-[(ethylamino)carbothioyl]-2-oxohydrazine
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c1-3-6-5(10)8(4-2)7-9/h3-4H2,1-2H3,(H,6,10)
InChI Key
OSIXUBTXNPCDQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)