Merck
ENAH961CE4EE
Enamine
1-methyl-5-nitro-3-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-5-nitro-3-phenylpyridin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-13-8-10(14(16)17)7-11(12(13)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
InChI Key
XXBDAPOCORLBBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721145
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721145