Merck
ENAH961CE383
Enamine
tert-butyl 3-(2-fluoroacetyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-fluoroacetyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16FNO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-7(6-12)8(13)4-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
MAQFZPCCHIZZFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695655
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695655