Merck
ENAH961CE34B
Enamine
3-butanoylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
mp
65-66
Iupac Name
3-butyrylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-2-4-11(13)10-6-3-5-9(7-10)8-12/h3,5-7H,2,4H2,1H3
InChI Key
OMDHPOSJTIUROC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8237810
Melting Point
65-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8237810